Läs mer
10alpha-Hydroxymorphine, Mikromol™
Beskrivning
10alpha-Hydroxymorphine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxymorphine |
| CAS | 131563-73-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 10-Hydroxymorphine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6,10-triol, 10α-Hydroxymorphine, 10S-Hydroxymorphine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6α,10α-triol, Morphinan-3,6,10-triol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α,10α)- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-17-9-3-5-11(20)16(17)22-15-10(19)4-2-8(12(15)17)14(21)13(9)18/h2-5,9,11,13-14,16,19-21H,6-7H2,1H3/t9-,11-,13-,14-,16-,17-/m0/s1 |
| LEDER | CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35 |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9,13-triol |
| Visa mer |