missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10Alpha-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, TRC

Produktkod. 30469460
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
30469460 2.5 mg 2.5mg
30475203 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30469460 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2622952.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 35155-28-3
Molekylformel C18 H24 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 300.4
Synonym [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol, Nicergoline Imp. C (EP), Methylmethoxylumilysergol, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, (8β)-, Lumilysergol, 10O,1-dimethyl- (7CI), (8β)-10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (+)-(5R,10S)-Meluol, 1,6-Dimethyl-8β-(hydroxymethyl)-10α-methoxyergoline, 1-Methyl-10α-methoxydihydrolysergol, 10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol, 10α-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, 10α-Methoxy-1-methyldihydrolysergol, O10,1-Dimethyllumilysergol
IUPAC-namn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol
LEDER CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3cn(C)c4cccc2c34

Specifica

Kemiskt namn eller material Methylmethoxylumilysergol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1
Formel vikt 300.1838
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.