missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10Alpha-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, TRC

Produktkod. 30475203
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30475203 25 mg -
30469460 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26229525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35155-28-3
Molekylformel C18 H24 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 300.4
Synonym [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol, Nicergoline Imp. C (EP), Methylmethoxylumilysergol, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, (8β)-, Lumilysergol, 10O,1-dimethyl- (7CI), (8β)-10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (+)-(5R,10S)-Meluol, 1,6-Dimethyl-8β-(hydroxymethyl)-10α-methoxyergoline, 1-Methyl-10α-methoxydihydrolysergol, 10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol, 10α-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, 10α-Methoxy-1-methyldihydrolysergol, O10,1-Dimethyllumilysergol
IUPAC-namn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol
LEDER CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3cn(C)c4cccc2c34

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methylmethoxylumilysergol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1
Formel vikt 300.1838
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.