Läs mer
10Alpha-Methoxy-9,10-dihydrolysergol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10a-Methoxy-9,10-dihydrolysergol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O2/c1-19-9-11(10-20)7-17(21-2)13-4-3-5-14-16(13)12(8-18-14)6-15(17)19/h3-5,8,11,15,18,20H,6-7,9-10H2,1-2H3/t11-,15-,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 286.1681 |
| Procent renhet | >95% |