Läs mer
10b-Hydroxy ∆4-Tibolone, TRC
Produktkod. 30401593
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30401593 25 mg
1 options
Produktkod. 30401593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH96427025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10beta-Hydroxy delta4-Tibolone
CAS 105186-35-4
Molekylformel C21 H28 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17,19-dihydroxy-7-methyl-, (7α,17α)-, (7α,17α)-17,19-Dihydroxy-7-methyl-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Hydroxy-Δ4-tibolone, 10,17-Dihydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(O)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC-namn (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10,17-dihydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 328.45
Formel vikt 328.2038