Läs mer
10b-Hydroxy D-(-)-Norgestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxylevonorgestrel |
| CAS | 21508-50-9 |
| Molekylformel | C21 H28 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-10,17-dihydroxy-, (17α)-, 18,19-Dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-10,17-dihydroxy- (8CI), 10β-HydroxyLevonorgestrel, Levonorgestrel Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-8-18-16(17(19)9-11-20(19,23)4-2)6-5-14-13-15(22)7-12-21(14,18)24/h2,13,16-18,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34O)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-10,17-dihydroxy-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.445 |
| Formel vikt | 328.204 |