missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate, TRC

Produktkod. 30405509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95028510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate
CAS 13236-11-8
Molekylformel C9 H22 Si
Kvantitet 10 mg
Synonym 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetate
InChI formel InChI=1S/C9H22Si/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h10H,1-7H3
LEDER C[SiH](C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn ditert-butyl(methyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 158.357
Formel vikt 158.149
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.