Läs mer
10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate |
| CAS | 13236-11-8 |
| Molekylformel | C9 H22 Si |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22Si/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h10H,1-7H3 |
| LEDER | C[SiH](C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butyl(methyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.357 |
| Formel vikt | 158.149 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?