missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate, TRC

Produktkod. 30407159
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407159 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30407159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9502851MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate
CAS 13236-11-8
Molekylformel C9 H22 Si
Kvantitet 1 mg
Synonym 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetate
InChI formel InChI=1S/C9H22Si/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h10H,1-7H3
LEDER C[SiH](C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn ditert-butyl(methyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 158.357
Formel vikt 158.149
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.