Läs mer
10beta-Peroxydelta 4-Tibolon, TRC
Produktkod. 30132638
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132638 50 mg
30008814 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29030050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105186-34-3
Molekylformel C21 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 344.44
Synonym 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-hydroperoxy-17-hydroxy-7-methyl-, (7α,17α)- (9CI), 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Peroxy δ4-Tibolone, (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 10β-Hydroperoxy-17β-hydroxy-7α-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one
IUPAC-namn (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-etynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(OO)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10beta-Peroxy delta4-Tibolone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,25-24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formel vikt 344.1988