missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(10E)-10-Octadecenoic acid, TRC

Produktkod. 30179111
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179111 2.5 mg 2.5mg
30179390 25 mg -
30179005 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2352502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5684-82-2
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.46
Synonym Isooleic Acid
IUPAC-namn (E)-octadec-10-enoic acid
LEDER CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (10E)-10-Octadecenoic acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-9H,2-7,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+
Formel vikt 282.2559
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.