missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(10E)-10-Octadecenoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (10E)-10-Octadecenoic acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-9H,2-7,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+ |
| Formel vikt | 282.2559 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?