Läs mer
2-(2-etoxyfenyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one, TRC
Produktkod. 30137795
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137795 10 g
30133013 50 g
30005538 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89274510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 224789-21-3
Molekylformel C17 H20 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.37
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
IUPAC-namn 2-(2-etoxifynyl)-5-metyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ett
LEDER CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Formel vikt 312.1586