missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glyoxylic Acid (50% aqueous solution), TRC

Produktkod. 17915055
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17915055 10 g
17953975 1 g
17972745 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17915055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG75499510G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 298-12-4
Molekylformel C2 H2 O3
Molekylvikt (g/mol) 74.04
Synonym Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
IUPAC-namn oxaldehydic acid
LEDER OC(=O)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glyoxylic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Formel vikt 74.0004
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.