Läs mer
Chemsplash 10gsm Mopp Keps Plisserad Dubbelsömnad
Produktkod. 30058270
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30058270 Klart
30058153 Blått
30058162 Vitt
30058226 Rött
30058149 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30058270 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2516.600.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.08 SEK
    568.93 SEK / Paket med 2000
    Save 104.15 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den dubbla sydda engångsmössan är gjord av ett 10GSM blått icke-vävt polypropen-material som andas, som är elastiskt vid kanten för att det ska vara lätt att passa ditt huvud.
Dubbelhäftad Mob-keps för engångsbruk
  • 10 gram non-woven polypropen
  • Dubbelsömnad
  • Elastisk
  • 53 cm
  • One Size
  • PFAS-fri
Beskrivning: Den dubbla sydda engångsmössan är gjord av ett 10GSM blått icke-vävt polypropenmaterial som andas, som är elastiskt vid kanten för att det ska vara lätt att passa ditt huvud. Dubbelsydd för extra styrka och 21 tum i storlek. Lämplig för alla industrier som kräver engångshuvudtäckning.
Specifikationer
Produkttyp Mob Cap
Storlek 53 cm
Material Polypropen
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja