Läs mer
10H-fenotiazin 5-oxid, TRC
Produktkod. 30421033
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421033 50 mg
30420055 500 mg
30412584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31809850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1207-71-2
Molekylformel C12H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 215.27
Synonym Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
IUPAC-namn 10H-fenotiazin 5-oxid
LEDER O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Formel vikt 215.0405