Läs mer
HUBER 10 L termovätska
Produktkod. 11507374
Temperaturområde:
-10 °C till +120 °C
-20 °C till 195 °C till 235 °C
-40 °C till +165 °C till 220 °C
-60 °C till 115 °C till 200 °C
-80 °C till +100 °C till 250 °C
-80 °C till +55 °C
-90 °C till +55 °C till 170 °C
20 °C till 275 °C
Temperatur (metrisk) Max:
100 °C öppet bad, 250 °C slutna applikationer (Unistats™ )
115 °C öppet bad, 200 °C slutna applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C öppet bad, 220 °C slutna applikationer (Unistats™ )
195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Typ:
Silikonolja
Syntetisk olja
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. 11507374
Brand: HUBER 6259
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas för många temperaturkontrollapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 10L Thermofluid oljor ger optimal värmeöverföring. Temperaturområdena varierar från -90°– 275 °C, med viskositet vid 25° från 3 till 50 mm 2 /sekund.
  • Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
  • Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
  • Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
  • Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
  • Bekväm 10L burkar med kisel eller syntetisk olja för medelstora förvarings- eller arbetsutrymmen
Specifikationer
Temperaturområde -90 °C till +55 °C till 170 °C
Typ Silikonolja
Kvantitet 10 L
Temperatur (metrisk) Max 55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ )
Viskositet 3 mm 2 /sek.