missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2-Dichloronaphthalene, TRC

Produktkod. 17982705
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982705 10 mg
30137856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17982705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43667010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2050-69-3
Molekylformel C10 H6 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 197.06
Synonym Naphthalene, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloronaphthalene, NSC 90290, PCN 3, 1,2-DiCN, 1,2-DCN, PCN-3
IUPAC-namn 1,2-dichloronaphthalene
LEDER Clc1ccc2ccccc2c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloronaphthalene
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
Formel vikt 195.9847
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.