missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[5-(Hydroxymetyl)-2-furyl]-2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol, TRC

Produktkod. 30011433
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011433 10 mg
30137875 5 mg
30003299 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82574510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1312706-18-5
Molekylformel C15H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 275.3
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methyl-4,8-isoquinolinediol;
LEDER OC1CN(C)C(C2=CC=C(CO)O2)C3=C1C=CC=C3O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3
Formel vikt 275.1158
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.