missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Budesonide-d8, TRC
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Budesonide-d8 |
| CAS | 1105542-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25H26D8O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Bidien, Budenofalk, Budesomide, Budeson, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, S 1320, Spirocort, Turbuhaler |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,21D |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])O5)[C@]45C(CO)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-6-deuterio-6-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.58 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering