missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Complement factor D-IN-1, MedChemExpress

Produktkod. 16423698
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16423698 10 mg -
16424776 100 mg 100mg
16420087 50 mg -
16416437 5 mg -
16412836 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16423698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102034

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Complement factor D-IN-1 is a potent and selective small-molecule reversible factor d inhibitor, with IC50s of 0.006 and 0.05 μM in FD Thioesterolytic Fluorescent Assay and a MAC Deposition Assay, respectively.

Complement factor D-IN-1 is a potent and selective small-molecule reversible factor d inhibitor, with IC50s of 0.006 and 0.05 μM in FD Thioesterolytic Fluorescent Assay and a MAC Deposition Assay, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Complement factor D-IN-1
CAS 1386455-76-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19BrN6O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (517.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=NN(CC(N2[C@H](C(NC3=CC=CC(Br)=N3)=O)C[C@@H]4[C@H]2C4)=O)C5=C1C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 483.32
Formel vikt 483.32
Procent renhet 98.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.