Läs mer
S1RA hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16417468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16417468 10 mg
16497426 100 mg
16463487 50 mg
16439947 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16417468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18099A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress S1RA hydrochloride (E-52862 hydrochloride) is a potent and selective sigma-1 receptor(σ1R, Ki=17 nM) antagonist, showed good selectivity against σ2R (Ki > 1000 nM).
S1RA hydrochloride (E-52862 hydrochloride) is a potent and selective sigma-1 receptor(σ1R, Ki=17 nM) antagonist, showed good selectivity against σ2R (Ki > 1000 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S1RA hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1265917-14-3
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24ClN3O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym E-52862 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (267.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (44.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(OCCN2CCOCC2)=NN1C3=CC(C=CC=C4)=C4C=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 373.88
Formel vikt 373.88
Procent renhet 99.85%