Läs mer
MedChemExpress Substance P, Free Acid
Produktkod. 16499568
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16499568
Brand: MedChemExpress HYP1498
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Substance P, Free Acid is a native substance P analog, but shows no biological activity of substance P.
Specifikationer
CAS 71977-09-8
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1348.61 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.