missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tenuazonic Acid Copper Salt, TRC

Produktkod. 17909849
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17909849 10 mg
30008485 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17909849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01962010MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 12427-40-6
Molekylformel 2 C10 H14 N O3 . Cu
Molekylvikt (g/mol) 455.99
Synonym L-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one Copper Salt, (5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one Copper Salt, AAC-toxin Copper Salt, L-Tenuazonic Acid Copper Salt
IUPAC-namn copper;(2S)-4-acetyl-2-[(1S)-1-methylpropyl]-5-oxo-1,2-dihydropyrrol-3-olate
LEDER [Cu+2].CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1[O-])C(=O)C.CC[C@H](C)[C@@H]2NC(=O)C(=C2[O-])C(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tenuazonic acid copper(II) salt
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2/t2*5-,8-;/m00./s1
Formel vikt 455.1243
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.