Läs mer
Tocris Bioscience™ XY 018
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18773998
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18773998
Brand: Tocris Bioscience™ 6223/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ROR/NR1F Antagonists
XY 018 is a RORγ antagonist (EC50 = 190 nM). Suppresses androgen receptor expression in prostate cancer cell lines. Also inhibits growth of tumors in androgen receptor-positive xenograft models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1873358-87-2
Synonym N-[2′-Fluoro-4′-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl][1,1′biphenyl]-4-yl]-2-nitrobenzeneacetamide
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C23H15F7N2O4
Formel vikt 516.36
Renhet 98%