Läs mer
Brand™ 10 mL graderade bägare i lågform av polypropen med blåtryckt skala
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Med graderingsmärken i antingen blått eller präglade, pärlformad kant och pip
- Rengöring vid temperaturer under 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- För autoklavering vid °121 C bör bägare med en präglad skala väljas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Hög klarhet |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) Yttre | 36 mm |
| Ökar | 2 mL |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |