Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL Artemisinin
Brand:  Medchem Express HY-B0094_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Artemisinin
Produktkod. 18610003
  • 1179.29 SEK / 1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026