Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL BET-BAY 002
Brand:  Medchem Express HY-12421_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL BET-BAY 002
Produktkod. 17925320
  • 5866.99 SEK / 1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026