Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL Flavanone
Brand:  Medchem Express HY-N7128_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Flavanone
Produktkod. 18072415
  • 427.49 SEK / 1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026