Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Brand:  Medchem Express HY-19999A_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Produktkod. 18620303
  • Logga in för priser / 1ml
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Se alternativa produkter »