Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL PK14105
Brand:  Medchem Express HY-100346_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PK14105
Produktkod. 18611483
  • 1503.60 SEK / 1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026