Läs mer
Medchem Express 10mM * 1 mL Propoxur
Brand:  Medchem Express HY-B0916_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Propoxur
Produktkod. 18752896
  • 1002.40 SEK / 1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026