Läs mer
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Produktkod. 12463668
Change view
Färg:
Ljusblå
Rött
Svart
Vitt
Septum:
None
PTFE/Gummi
PTFE/PE Foam Foam
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon, mjuk
PTFE/Silikon/PTFE
Färg (sigill):
Blå/Vit
Elfenben/Röd
Ingen tätning
Röd/Vit
Röd/Vit/Röd
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Färg (sigill) unitSize
12463668 Ljusblå PTFE/Silikon, förslitsad Röd/Vit Paket med 100
10488848 Ljusblå None Ingen tätning Paket med 100
12483698 Svart None Ingen tätning Paket med 100
12413708 Vitt None Ingen tätning Paket med 100
12433648 Ljusblå PTFE/Gummi Elfenben/Röd Paket med 100
12453648 Svart PTFE/Silikon, mjuk Röd/Vit Paket med 100
12463648 Vitt PTFE/Silikon, mjuk Röd/Vit Paket med 100
11987298 Ljusblå PTFE/Silikon/PTFE Röd/Vit/Röd Paket med 100
12201172 Ljusblå PTFE/Silikon, förslitsad Blå/Vit Paket med 100
12493648 Svart PTFE/Silikon, förslitsad Blå/Vit Paket med 100
11953426 Ljusblå PTFE/Silikon Röd/Vit Paket med 100
12463658 Rött PTFE/Silikon Röd/Vit Paket med 1000
12473658 Vitt PTFE/Silikon Röd/Vit Paket med 1000
12493658 Svart PTFE/Silikon Röd/Vit Paket med 100
12433708 Vitt PTFE/PE Foam Foam Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12463668 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401065A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
10 mm skruvlock med bred öppning och Septa har en 10-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina applikationsbehov.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm skruvlock med bred öppning och Septa har en 10-425 gängad finish och är kompatibla med en mängd olika autosamplare. De finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Röd/Vit
Beskrivning Light Blue; Septa: Red PTFE/White Silicone - Star-slit
Färg Ljusblå
Material PTFE, Silicone, Polypropylene
Förslits Yes
Septum PTFE/Silikon, förslitsad
Produktlinje National
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Stängningsstorlek 10 mm
För användning med (utrustning) 10-425 Screw Thread Vials
Produkttyp Open Top Screw Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.