Läs mer
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Produktkod. 12631270
Change view
Färg:
Blå, Vit, White
Röd, Vit, White
Rött, Vitt
Vitt
Septum:
Blått
Röd, icke-slitsad
Rött
Virgin PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1,3 mm
1,5 mm
Hårdhet:
45° stötta
50° stötta
53° stötta
55° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Tjocklek (metrisk) Hårdhet unitSize
12631270 Rött, Vitt Röd, icke-slitsad 1,3 mm 45° stötta Paket med 100
10256613 Vitt Virgin PTFE 0,25 mm 53° stötta Paket med 1000
12443648 Röd, Vit, White Rött 1,3 mm 50° stötta Paket med 100
12473648 Röd, Vit, White Rött 1,3 mm 45° stötta Paket med 100
12483648 Blå, Vit, White Blått 1,5 mm 55° stötta Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12631270 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa är designade för användning med 10-425 gängade lock.
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa är designade för användning med 10-425 gängade lock.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum för 10-425 skruvlock
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Nej
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Röd, icke-slitsad
Förpackningstyp 1 pack of 100
Hårdhet 45° stötta
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Stängningsstorlek 10-425 Screw Threaded Cap
För användning med (utrustning) 10 till 425 Gängad Cap
Septastorlek (metrisk) 10 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Produkttyp Septa
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.