Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvlock, svart, 10-425 gänga
Produktkod. 10735535 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvlock i mittenhålet
Stängd toppskruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10735535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 10 mm PP skruvlock
  • Svart
  • Mitthål
  • 10-425 tråd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material Polypropen
Kvantitet 100
Typ Stängd toppskruvlock
Stängningsstorlek ND10