Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvlock, svart, 10-425 gänga
Produktkod. 11380850 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvlock i mittenhålet
Stängd toppskruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11380850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 10mm PP Screw Cap
  • Black
  • Center hole
  • 10-425 thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Black
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material Polypropylene
Kvantitet 100
Typ Skruvlock i mittenhålet
Stängningsstorlek ND10