Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 10-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterTekniske data
Tekniske data
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Diameter (metrisk) öppning | 7 mm |
| Färg | Beige, Röd-orange, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Stängningsstorlek | 10-425 |
| Produkttyp | Skruvlock |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?