Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 10-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11762448 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Beige, Vitt, Svart
Blått, Vitt, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11762448
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 10 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • 10-425 tråd
  • Kombinationstätning
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 7 mm
Färg Svart, Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 10 mm
För användning med (utrustning) 10-425 Flaskor med skruvgänga