Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 10-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Beige, Vitt, Svart
Blått, Vitt, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 7 mm |
| Färg | Blått, Vitt, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Ja |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 10-425 |