Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 10-425 gänga, monterad septum
Produktkod. p-7113897 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Beige, Vitt, Svart
Blått, Vitt, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11822562
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 10 mm
  • PP
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • 10-425 tråd
  • Kombinationstätning
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 7 mm
Färg Beige, Vitt, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 10-425