Läs mer
Fisherbrand™ 10 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 10-425 gänga, monterad septum
Produktkod. p-7113900 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Svart
Röd, Vit, Svart, White, Black
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12696575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 10 mm
  • PP
  • Skruvlock, svart
  • Stängd topp
  • Kombinationstätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Beige, Röd-orange, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 10-425