Beskrivning
- Lätt att montera
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödescell |
| Beskrivning | 10 mm kvartsflödescell med skruv och anslutningar för sippertillbehör |
| Kvantitet | 1 st |
| Väglängd | 10 mm |
| Volym (metrisk) | 80μ L |
Endast för forskning.