Läs mer
Biochrom Kvarts mikrovolymkyvett
Produktkod. 10427294
Kapacitet (metrisk):
40μ L
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. 10427294
Brand: Biochrom 80207638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kvartscell med 40 μL arbetsvolym och reducerad höjd.
  • 10 mm kvartskyvett
  • 40μ L arbetsvolym, reducerad höjd
  • För användning med Ultrospec 2100 Pro
  • Kräver 80-2106-10 cylindrisk cellhållare
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 40μ L
Material Kvarts
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar, fotometrar
Bredd (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometriska mätningar
Form Fyrkant eller rektangel
Diameter (metrisk) 12 mm