missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Rat B7-H3 (NP_877976) VersaClone cDNA
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
Beskrivning
The Rat B7-H3 (NP_877976) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-H3/CD276, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-H3/CD276 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | B7-H3/CD276 |
| Tillträdesnummer | NP_877976 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Infoga typ | 964bp |
| pH | 8.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 80381 |
| Gene Alias | B7H3, B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Rat |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering