Läs mer
Invitrogen™ Analysbuffert (10X)
Kvantitet:
150 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
Beskrivning
- Mängd: 150 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Buffert |
| Kvantitet | 150 mL |
| Form | Vätska |
| Typ av substrat | Tropix |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |