Beskrivning
- 10x Buffer BXT är en 10x koncentrerad Strep-Tactin ™XT elueringsbuffert innehållande biotin.
- Biotin är ett vattenlösligt B-komplex vitamin, även känt som vitamin B7 eller vitamin H.
-
Biotin binder till Strep-™Tactin XT med mycket hög affinitet men reversibelt och möjliggör därigenom effektiv eluering av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från hartset.
Observera att 10x Buffer BXT inte är tillämpligt för eluering av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från Strep-Tactin™ , eftersom biotin irreversibelt binder till dessa hartser, och därmed Strep-Tactin™ kan inte återskapas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mL |
| Typ | Biotin |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Säkerhet och hantering
- Buffer BXT (10x), Strep-Tactin®XT Biotin Elution Buffer
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA
Endast för forskning.