Läs mer
IBA Lifesciences 10x buffert CI
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
85ml
Beskrivning
- 10x buffert CI
- 10x koncentrerad buffert lämplig för cellisolering
- Innehåller 10x PBS med 10 mM EDTA och 5% BSA
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 10 x PBS med 10 mM EDTA och 5 % BSA |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Buffert för cellisolering och färgning |
| Kvantitet | 1 st |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer CI (10x) for cell isolation
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide
Endast för forskning.