Läs mer
Thermo Scientific™ Eam1105I buffert (10X)
Produktkod. 10359339 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10359339 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 10359339 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera prestandan för Eam1105I restriktionsenzym med denna buffert, förblandad med BSA för ökad stabilitet.
För att säkerställa konsekvent enzymprestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffertar innehåller BSA, som förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar. Flera frys-upptiningscykler av buffertarna kommer inte att orsaka BSA-utfällning.
restriktionsenzymer uppvisar 100 % av sin certifierade aktivitet i den rekommenderade bufferten.
Följande enzymer kräver unika buffertar för optimal matsmältning:
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • CfrlOI
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • Pacl
  • PasI
  • Ppu21I
  • SacI
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml