Learn More
Abcam 10x EDTA-buffert pH 8,0
Product Code. 32113789 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
Product Code. Kvantitet
32113789 500 mL
1 options
Product Code. 32113789 Supplier Abcam Supplier No. ab64216500mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
EDTA-buffert pH 8,0 för värmeinducerad antigenuttagning (HIER) under IHC (ab64216).
EDTA-buffert pH 8,0 för värmeinducerad antigenuttagning (HIER) under IHC (ab64216).
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifications
Kvantitet 500 mL
Regulatorisk status RUO