Läs mer
Viking Optical™ 10X Folding Magnifier
Produktkod. 12886325
Encompass_Preferred
Change view
Diameter (metrisk) lins:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) lins Förpackningsstorlek
12886325 19 mm Varje
1 options
Produktkod. 12886325 Leverantör Viking Optical™ Leverantörsnummer 5609
I lager
Pocket doublet type, giving tolerably flat field with minimum chromatic aberration. Lens approximately 19mm diameter. Mounted in metal frame.
Specifikationer
Diameter (metrisk) lins 19 mm